Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300937-1G PC300937-5G
APOSPC300937-1GEA 482 EUR
APOSPC300937-1G APOSPC300937-5G
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Formula: C₉H₁₀FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30529729
Núm. CAS: 2197053-22-6