2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 60.9 EUR
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉FO₃S
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21090339
Núm. CAS: 20951-14-8