2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300958-10G PC300958-1G PC300958-5G
APOSPC300958-10GEA 335 EUR
APOSPC300958-10G APOSPC300958-1G APOSPC300958-5G
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Formula: C₇H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22413548
Núm. CAS: 1824155-80-7