2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 416 EUR
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇ClFNO
MW: 211,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19310038
Núm. CAS: 1310141-83-3