2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300969-10G
PC300969-1G
PC300969-5G
APOSPC300969-10GEA
1580
EUR
APOSPC300969-10G
APOSPC300969-1G
APOSPC300969-5G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₁₁H₅BrF₄N₂O MW: 337,068 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11520135 Núm. CAS: 1455953-78-2 |