2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC300976-1G
PC300976-5G
APOSPC300976-1GEA
282
EUR
APOSPC300976-1G
APOSPC300976-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]nicotinonitrile
Formula:
C₁₃H₇F₃N₂O₂ MW: 280,202 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31380628 Núm. CAS: 1508040-43-4 |