Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300977-10G PC300977-1G PC300977-5G
APOSPC300977-10GEA 902 EUR
APOSPC300977-10G APOSPC300977-1G APOSPC300977-5G
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04967300
Núm. CAS: 97914-54-0