Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 87 EUR
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204924
Núm. CAS: 651341-68-3