Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300981-1G PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300981-1G APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₉H₇F₂IO₂
MW: 312,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107026
Núm. CAS: 1541937-20-5