2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300985-1G PC300985-250MG
APOSPC300985-1GEA 37.7 EUR
APOSPC300985-1G APOSPC300985-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Formula: C₇H₅F₂IN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31630104
Núm. CAS: 2244085-59-2