Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 130 EUR
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19704051
Núm. CAS: 1121051-30-6