5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300989-1G PC300989-250MG
APOSPC300989-1GEA 1880 EUR
APOSPC300989-1G APOSPC300989-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Formula: C₁₀H₈F₃N₃O₂
MW: 259,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04110840
Núm. CAS: 685120-14-3