1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300991-1G PC300991-250MG
APOSPC300991-1GEA 429 EUR
APOSPC300991-1G APOSPC300991-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₆H₁₅F₃N₄O₂
MW: 352,311 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31630107
Núm. CAS: 1294374-23-4