1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC300998-1G PC300998-250MG
APOSPC300998-1GEA 451 EUR
APOSPC300998-1G APOSPC300998-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₅H₇ClF₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31630105
Núm. CAS: 151387-94-9