(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301001-100MG PC301001-250MG
APOSPC301001-100MGEA 0 EUR
APOSPC301001-100MG APOSPC301001-250MG
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₇H₁₈FN
MW: 255,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093547
Núm. CAS: 274674-23-6