4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301014-1G PC301014-250MG PC301014-5G
APOSPC301014-1GEA 60.9 EUR
APOSPC301014-1G APOSPC301014-250MG APOSPC301014-5G
4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₈FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066745
Núm. CAS: 2366994-15-0