4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301015-1G PC301015-250MG
APOSPC301015-1GEA 114 EUR
APOSPC301015-1G APOSPC301015-250MG
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₇BrFN₃
MW: 316.128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066751
Núm. CAS: 2379918-56-4