N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC301026-1G PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA 125 EUR
APOSPC301026-1G APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Formula: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,223 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017938
Núm. CAS: 366-75-6