3,5-Difluorophenyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC301027-1G PC301027-5G
APOSPC301027-1GEA 198 EUR
APOSPC301027-1G APOSPC301027-5G
3,5-Difluorophenyl acetate
3,5-Difluorophenyl acetate
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25977412
Núm. CAS: 315690-94-9