1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301028-1G PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA 986 EUR
APOSPC301028-1G APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18910100
Núm. CAS: 1356999-25-1