2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide

Proveedor: Apollo Scientific

PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 464 EUR
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formula: C₉H₈F₂N₄O
MW: 226,183 g/mol
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2451256-41-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR