2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC301037-1G PC301037-250MG
APOSPC301037-1GEA 522 EUR
APOSPC301037-1G APOSPC301037-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32689366
Núm. CAS: 2168347-64-4