Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC301040-1G PC301040-250MG
APOSPC301040-1GEA 522 EUR
APOSPC301040-1G APOSPC301040-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258,197 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2451256-49-6