6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC301052-1G PC301052-250MG
APOSPC301052-1GEA 522 EUR
APOSPC301052-1G APOSPC301052-250MG
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄Cl₂F₂N₂O₂
MW: 281,043 g/mol
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2451256-40-7