4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
PC301202-1G
PC301202-5G
PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA
27.7
EUR
APOSPC301202-1G
APOSPC301202-5G
APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253,453 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18917163 Núm. CAS: 1321613-01-7 |