3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 34.8 EUR
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603714
Núm. CAS: 1352457-29-4