2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302004-1G
PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA
418
EUR
APOSPC302004-1G
APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Formula:
C₈H₈ClFO MW: 174.6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660361 Núm. CAS: 886761-82-6 |