2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC302012-1G PC302012-5G
APOSPC302012-1GEA 109 EUR
APOSPC302012-1G APOSPC302012-5G
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115937
Núm. CAS: 886499-22-5