2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302017-1G
PC302017-5G
APOSPC302017-1GEA
144
EUR
APOSPC302017-1G
APOSPC302017-5G
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula:
C₉H₈F₄O MW: 208,153 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660360 Núm. CAS: 886761-81-5 |