2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302021-5G PC302021-1G
APOSPC302021-5GEA 255 EUR
APOSPC302021-5G APOSPC302021-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02628151
Núm. CAS: 296274-32-3