2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 105 EUR
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02063025
Núm. CAS: 288154-93-8