2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302025-1G PC302025-5G PC302025-25G PC302025-100G
APOSPC302025-1GEA 128 EUR
APOSPC302025-1G APOSPC302025-5G APOSPC302025-25G APOSPC302025-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660233
Núm. CAS: 633317-69-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II