2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302028-1G PC302028-5G PC302028-10G
APOSPC302028-1GEA 121 EUR
APOSPC302028-1G APOSPC302028-5G APOSPC302028-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115971
Núm. CAS: 886500-40-9