2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 105 EUR
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₄
MW: 250,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972913
Núm. CAS: 773109-13-0