3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302034-1G PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302034-1G APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656906
Núm. CAS: 174603-48-6