3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-5GEA 360 EUR
APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025358
Núm. CAS: 916420-41-2