3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC302044-1G
PC302044-5G
PC302044-10G
APOSPC302044-1GEA
89.9
EUR
APOSPC302044-1G
APOSPC302044-5G
APOSPC302044-10G
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₄ClF₂N MW: 187,574 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660338 Núm. CAS: 886761-67-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |