3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302056-1G PC302056-5G
APOSPC302056-1GEA 58 EUR
APOSPC302056-1G APOSPC302056-5G
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205749
Núm. CAS: 773132-32-4