4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302064-1G PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302064-1G APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03002834
Núm. CAS: 152152-18-6