5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 224 EUR
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250,602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205353
Núm. CAS: 773129-56-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR