2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC302068-1G PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA 159 EUR
APOSPC302068-1G APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660222
Núm. CAS: 886499-79-2