2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzaldehyde
PC302070-1G PC302070-5G PC302070-10G
APOSPC302070-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302070-1G APOSPC302070-5G APOSPC302070-10G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660224
Núm. CAS: 886499-89-4