2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₅F₇O
MW: 262,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258672
Núm. CAS: 1017778-42-5