3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302089-1G
PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA
246
EUR
APOSPC302089-1G
APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₅ClF₄O MW: 228,571 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23795328 Núm. CAS: 1431329-79-1 |