4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302104-25G PC302104-5G PC302104-1G
APOSPC302104-25GEA 89.9 EUR
APOSPC302104-25G APOSPC302104-5G APOSPC302104-1G
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
4-Chloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
MW: 173,572 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115956
Núm. CAS: 104326-93-4