4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302108-1G PC302108-5G
APOSPC302108-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302108-1G APOSPC302108-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₂O₃
MW: 228,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258709
Núm. CAS: 1017779-66-6