5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660295
Núm. CAS: 886502-81-4