2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302121-1G PC302121-5G
APOSPC302121-1GEA 163 EUR
APOSPC302121-1G APOSPC302121-5G
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₂
MW: 215.197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660244
Núm. CAS: 1215491-30-7