2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302122-1G PC302122-5G PC302122-10G
APOSPC302122-1GEA 171 EUR
APOSPC302122-1G APOSPC302122-5G APOSPC302122-10G
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈Cl₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660184
Núm. CAS: 1259982-14-3