2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302124-1G PC302124-5G PC302124-10G
APOSPC302124-1GEA 116 EUR
APOSPC302124-1G APOSPC302124-5G APOSPC302124-10G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115993
Núm. CAS: 1259973-98-2